2-Methoxypyridin-4-ol 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Methoxy-4-pyridinol
OR53137-25G OR53137-5G
APOSOR53137-25GEA 394 EUR
APOSOR53137-25G APOSOR53137-5G
2-Methoxypyridin-4-ol 95+%
2-Methoxypyridin-4-ol
Formula: C₆H₇NO₂
MW: 125,125 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12546434
Núm. CAS: 66080-45-3