2'-Amino-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5315-1G OR5315-250MG
APOSOR5315-1GEA 279 EUR
APOSOR5315-1G APOSOR5315-250MG
2'-Amino-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid hydrochloride
2'-Amino-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid hydrochloride
Formula: C₁₃H₁₁NO₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09260476
Núm. CAS: 1172351-47-1