4-Chloro-7-methoxyquinoline-6-carboxamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR53151-5G
OR53151-25G
APOSOR53151-5GEA
74.1
EUR
APOSOR53151-5G
APOSOR53151-25G
4-Chloro-7-methoxyquinoline-6-carboxamide 97%
4-Chloro-7-methoxyquinoline-6-carboxamide
Formula:
C₁₁H₉ClN₂O₂ MW: 236,654 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD13192256 Núm. CAS: 417721-36-9 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)