4-Chloropyrimidine hydrochloride 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR53156-1G OR53156-5G
APOSOR53156-1GEA 119 EUR
APOSOR53156-1G APOSOR53156-5G
4-Chloropyrimidine hydrochloride 96%
4-Chloropyrimidine hydrochloride
Formula: C₄H₃ClN₂·ClH
Pto. de fusión: 193…194 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11870807
Núm. CAS: 179051-78-6