Piperazin-2-one, N1-BOC protected
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Boc-2-oxopiperazine, tert-Butyl 2-oxopiperazine-1-carboxylate
OR53157-1G OR53157-5G
APOSOR53157-1GEA 285 EUR
APOSOR53157-1G APOSOR53157-5G
Piperazin-2-one, N1-BOC protected
Piperazin-2-one, N1-BOC protected
Formula: C₉H₁₆N₂O₃
MW: 200,235 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06797597
Núm. CAS: 889958-14-9