cis-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid, N-FMOC protected
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: cis-3-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}cyclohexanecarboxylic acid
OR53198-1G OR53198-5G
APOSOR53198-1GEA 219 EUR
APOSOR53198-1G APOSOR53198-5G
cis-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid, N-FMOC protected
cis-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid, N-FMOC protected
Formula: C₂₂H₂₃NO₄
MW: 365.422 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01862345
Núm. CAS: 312965-05-2