2-(2,5-Dichlorophenyl)-1,4-benzoquinone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2',5'-Dichloro-[1,1'-biphenyl]-2,5-dione, TPI-1
OR53217-50MG
OR53217-100MG
OR53217-10MG
APOSOR53217-50MGEA
50.9
EUR
APOSOR53217-50MG
APOSOR53217-100MG
APOSOR53217-10MG
2-(2,5-Dichlorophenyl)-1,4-benzoquinone 98%
2-(2,5-Dichlorophenyl)-1,4-benzoquinone
Formula:
C₁₂H₆Cl₂O₂ MW: 253,081 g/mol Pto. de fusión: 114…117 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00448731 Núm. CAS: 79756-69-7 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...