3-Cyano-2-methylbenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR53220-1G OR53220-250MG
APOSOR53220-1GEA 1140 EUR
APOSOR53220-1G APOSOR53220-250MG
3-Cyano-2-methylbenzoic acid 95%
3-Cyano-2-methylbenzoic acid
Formula: C₉H₇NO₂
MW: 161,157 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18394327
Núm. CAS: 3843-99-0