5-Bromo-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR5378-1G OR5378-250MG
APOSOR5378-1GEA 377 EUR
APOSOR5378-1G APOSOR5378-250MG
5-Bromo-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
5-Bromo-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
Formula: C₉H₆BrClO₂S₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094671
Núm. CAS: 338797-11-8
UN: 1759
ADR: 8,III