[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]acetic acid dihydrate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5405-1G OR5405-5G
APOSOR5405-1GEA 65.4 EUR
APOSOR5405-1G APOSOR5405-5G
[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]acetic acid dihydrate
[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]acetic acid dihydrate
Formula: C₁₁H₂₀N₂O₄·2H₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03410262
Núm. CAS: 1049785-94-5