2-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]propanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5407-1G OR5407-5G
APOSOR5407-1GEA 134 EUR
APOSOR5407-1G APOSOR5407-5G
2-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]propanoic acid
2-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]propanoic acid
Formula: C₁₂H₂₂N₂O₄
Pto. de fusión: 177 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03410260
Núm. CAS: 680579-19-5