2,5-Dichloro-4-hydroxypyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5435-1G OR5435-250MG OR5435-500MG
APOSOR5435-1GEA 241 EUR
APOSOR5435-1G APOSOR5435-250MG APOSOR5435-500MG
2,5-Dichloro-4-hydroxypyridine
2,5-Dichloro-4-hydroxypyridine
Formula: C₅H₃Cl₂NO
Pto. de fusión: 184 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01861982
Núm. CAS: 847664-65-7