3'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(3-Bromo-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(3-Bromo-2-hydroxyphenyl)ethanone, 2-Acetyl-6-bromophenol
OR54360-1G OR54360-5G OR54360-25G
APOSOR54360-1GEA 39.3 EUR
APOSOR54360-1G APOSOR54360-5G APOSOR54360-25G
3'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone 98%
3'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
Formula: C₈H₇BrO₂
MW: 215,044 g/mol
Pto. Ebullición: 140…145 °C (6 mm Hg)
Pto. de fusión: 40…44 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08236725
Núm. CAS: 1836-05-1