5-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine hydrochloride 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR54365-250MG OR54365-1G
APOSOR54365-250MGEA 154 EUR
APOSOR54365-250MG APOSOR54365-1G
5-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine hydrochloride 96%
5-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine hydrochloride
Formula: C₆H₅Cl₂N·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20921510
Núm. CAS: 124425-84-9