6'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2-Bromo-6-hydroxyphenyl)ethanone, 2-Acetyl-3-bromophenol, 1-(2-Bromo-6-hydroxyphenyl)ethan-1-one
OR54370-250MG OR54370-5G OR54370-1G
APOSOR54370-250MGEA 112 EUR
APOSOR54370-250MG APOSOR54370-5G APOSOR54370-1G
6'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
6'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
Formula: C₈H₇BrO₂
Pto. de fusión: 116…119,2 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13193630
Núm. CAS: 55736-69-1