8-Amino-5-chloroquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Chloroquinolin-8-amine
OR54420-1G OR54420-250MG
APOSOR54420-1GEA 869 EUR
APOSOR54420-1G APOSOR54420-250MG
8-Amino-5-chloroquinoline
8-Amino-5-chloroquinoline
Formula: C₉H₇ClN₂
MW: 178,618 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00461243
Núm. CAS: 5432-09-7