2-Bromo-6-iodophenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR54421-1G OR54421-250MG OR54421-5G
APOSOR54421-1GEA 79.9 EUR
APOSOR54421-1G APOSOR54421-250MG APOSOR54421-5G
2-Bromo-6-iodophenol 95%
2-Bromo-6-iodophenol
Formula: C₆H₄BrIO
MW: 298.904 g/mol
Pto. de fusión: 60…63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16999870
Núm. CAS: 2040-86-0