Fmoc-(S)-4-aminopentanoic acid 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
(4S)-4-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}pentanoic acid
OR54424-1G
OR54424-250MG
APOSOR54424-1GEA
720
EUR
APOSOR54424-1G
APOSOR54424-250MG
Fmoc-(S)-4-aminopentanoic acid 99%
Fmoc-(S)-4-aminopentanoic acid
Formula:
C₂₀H₂₁NO₄ MW: 339,385 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD05663762 Núm. CAS: 1014018-41-7 |