2-Bromo-3-nitrobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54427-1G OR54427-250MG
APOSOR54427-1GEA 0 EUR
APOSOR54427-1G APOSOR54427-250MG
2-Bromo-3-nitrobenzonitrile
2-Bromo-3-nitrobenzonitrile
Formula: C₇H₃BrN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18392274
Núm. CAS: 90407-28-6