(3-Chlorocyclobutyl)methanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54434-1G OR54434-250MG
APOSOR54434-1GEA 313 EUR
APOSOR54434-1G APOSOR54434-250MG
(3-Chlorocyclobutyl)methanol
(3-Chlorocyclobutyl)methanol
Formula: C₅H₉ClO
MW: 120,577 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16659929
Núm. CAS: 15963-47-0