7-(Aminomethyl)benzo[b]thiophene hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (1-Benzothien-7-yl)methylamine hydrochloride
OR54443-1G OR54443-250MG
APOSOR54443-1GEA 811 EUR
APOSOR54443-1G APOSOR54443-250MG
7-(Aminomethyl)benzo[b]thiophene hydrochloride
7-(Aminomethyl)benzo[b]thiophene hydrochloride
Formula: C₉H₉NS·ClH
MW: 199,7 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD27924152
Núm. CAS: 870562-96-2
UN: 3259
ADR: 8,III