5-Methylpyrimidine-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54460-1G OR54460-250MG
APOSOR54460-1GEA 0 EUR
APOSOR54460-1G APOSOR54460-250MG
5-Methylpyrimidine-2-carboxylic acid
5-Methylpyrimidine-2-carboxylic acid
Formula: C₆H₆N₂O₂
Pto. Ebullición: 362,8 °C
Pto. de fusión: 157…161 °C
Pto. de inflamación: 173 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09910349
Núm. CAS: 99420-75-4