2-Nitro-1H-pyrrole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54468-1G OR54468-250MG
APOSOR54468-1GEA 145 EUR
APOSOR54468-1G APOSOR54468-250MG
2-Nitro-1H-pyrrole
2-Nitro-1H-pyrrole
Formula: C₄H₄N₂O₂
MW: 112,087 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12923841
Núm. CAS: 5919-26-6