4-Cyano-4-{[(ethylsulphanyl)carbonothioyl]sulphanyl}pentanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Cyano-4-(((ethylthio)carbonothioyl)thio)pentanoic acid
OR54471-1G OR54471-250MG
APOSOR54471-1GEA 1390 EUR
APOSOR54471-1G APOSOR54471-250MG
4-Cyano-4-{[(ethylsulphanyl)carbonothioyl]sulphanyl}pentanoic acid
4-Cyano-4-{[(ethylsulphanyl)carbonothioyl]sulphanyl}pentanoic acid
Formula: C₉H₁₃NO₂S₃
MW: 263,4 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27978407
Núm. CAS: 1137725-46-2