N-(2-Aminoethyl)biotinamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-(2-Aminoethyl)-5-(2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide
OR54472-1G OR54472-250MG
APOSOR54472-1GEA 333 EUR
APOSOR54472-1G APOSOR54472-250MG
N-(2-Aminoethyl)biotinamide
N-(2-Aminoethyl)biotinamide
Formula: C₁₂H₂₂N₄O₂S
MW: 286,394 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09839905
Núm. CAS: 1231488-78-0