2-Chloro-3-methylbenzaldehyde 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54473-250MG OR54473-1G
APOSOR54473-250MGEA 46.4 EUR
APOSOR54473-250MG APOSOR54473-1G
2-Chloro-3-methylbenzaldehyde 95+%
2-Chloro-3-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₇ClO
MW: 154,594 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11845907
Núm. CAS: 61563-28-8