4-Aminobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR54488-100MG OR54488-1G OR54488-250MG
APOSOR54488-100MGEA 263 EUR
APOSOR54488-100MG APOSOR54488-1G APOSOR54488-250MG
4-Aminobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid hydrochloride
4-Aminobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid hydrochloride
Formula: C₉H₁₅NO₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23701423
Núm. CAS: 854214-59-8