3-Bromo-2-nitrobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54507-1G OR54507-5G OR54507-250MG
APOSOR54507-1GEA 60.9 EUR
APOSOR54507-1G APOSOR54507-5G APOSOR54507-250MG
3-Bromo-2-nitrobenzoic acid
3-Bromo-2-nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₄BrNO₄
MW: 246,015 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10700064
Núm. CAS: 116529-61-4