3-Benzoylphenylacetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(3-Benzoylphenyl)acetic acid, Desmethyl Ketoprofen
OR54519-1G OR54519-250MG
APOSOR54519-1GEA 314 EUR
APOSOR54519-1G APOSOR54519-250MG
3-Benzoylphenylacetic acid
3-Benzoylphenylacetic acid
Formula: C₁₅H₁₂O₃
MW: 240,254 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00046549
Núm. CAS: 22071-22-3