4-Bromo-5-chloro-2-methoxyaniline 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54520-25G
APOSOR54520-25GEA 200 EUR
APOSOR54520-25G
4-Bromo-5-chloro-2-methoxyaniline 95+%
4-Bromo-5-chloro-2-methoxyaniline
Formula: C₇H₇BrClNO
MW: 236,494 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09878150
Núm. CAS: 102170-53-6