2-Cyanopropan-2-yl benzodithioate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54522-1G OR54522-5G
APOSOR54522-1GEA 132 EUR
APOSOR54522-1G APOSOR54522-5G
2-Cyanopropan-2-yl benzodithioate 97%
2-Cyanopropan-2-yl benzodithioate
Formula: C₁₁H₁₁NS₂
Pto. de fusión: 28…31 °C
Densidad: 1,146 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09037881
Núm. CAS: 201611-85-0