1-(Hydroxymethyl)cyclobutan-1-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR54527-1G OR54527-250MG
APOSOR54527-1GEA 565 EUR
APOSOR54527-1G APOSOR54527-250MG
1-(Hydroxymethyl)cyclobutan-1-ol
1-(Hydroxymethyl)cyclobutan-1-ol
Formula: C₅H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 206…207 °C (756 mm Hg)
Densidad: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00045403
Núm. CAS: 6970-72-5