5-Amino-4-chloro-6-methoxy-2-methylpyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Chloro-6-methoxy-2-methylpyrimidin-5-amine
OR54529-100MG OR54529-1G OR54529-250MG OR54529-5G
APOSOR54529-100MGEA 35 EUR
APOSOR54529-100MG APOSOR54529-1G APOSOR54529-250MG APOSOR54529-5G
5-Amino-4-chloro-6-methoxy-2-methylpyrimidine
5-Amino-4-chloro-6-methoxy-2-methylpyrimidine
Formula: C₆H₈ClN₃O
MW: 173,6 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01837887
Núm. CAS: 88474-31-1