8-Bromoisoquinolin-5-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54531-1G OR54531-250MG
APOSOR54531-1GEA 1060 EUR
APOSOR54531-1G APOSOR54531-250MG
8-Bromoisoquinolin-5-amine 95%
8-Bromoisoquinolin-5-amine
Formula: C₉H₇BrN₂
MW: 223,069 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16621161
Núm. CAS: 90721-34-9