Methyl 4-bromo-2-cyanobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54532-1G OR54532-250MG OR54532-5G
APOSOR54532-1GEA 161 EUR
APOSOR54532-1G APOSOR54532-250MG APOSOR54532-5G
Methyl 4-bromo-2-cyanobenzoate
Methyl 4-bromo-2-cyanobenzoate
Formula: C₉H₆BrNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18398741
Núm. CAS: 1223434-15-8