2,2-Dimethyl-3,4-dihydronaphthalen-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54534-1G OR54534-5G
APOSOR54534-1GEA 63.8 EUR
APOSOR54534-1G APOSOR54534-5G
2,2-Dimethyl-3,4-dihydronaphthalen-1-one
2,2-Dimethyl-3,4-dihydronaphthalen-1-one
Formula: C₁₂H₁₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22565862
Núm. CAS: 2977-45-9