5-Bromo-7-methoxyquinoxaline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54563-1G OR54563-250MG
APOSOR54563-1GEA 638 EUR
APOSOR54563-1G APOSOR54563-250MG
5-Bromo-7-methoxyquinoxaline
5-Bromo-7-methoxyquinoxaline
Formula: C₉H₇BrN₂O
MW: 239.069 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30481051
Núm. CAS: 2149589-64-8