Piperidine-1-sulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR54585-1G OR54585-250MG
APOSOR54585-1GEA 983 EUR
APOSOR54585-1G APOSOR54585-250MG
Piperidine-1-sulphonamide
Piperidine-1-sulphonamide
Formula: C₅H₁₂N₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11171675
Núm. CAS: 4108-90-1