2-(2-Bromophenyl)propan-2-ol 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54591-10G OR54591-1G OR54591-5G
APOSOR54591-10GEA 619 EUR
APOSOR54591-10G APOSOR54591-1G APOSOR54591-5G
2-(2-Bromophenyl)propan-2-ol 95+%
2-(2-Bromophenyl)propan-2-ol
Formula: C₉H₁₁BrO
MW: 215,087 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00767180
Núm. CAS: 7073-69-0