1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,3,4-Oxadiazol-2-amine
OR54600-1G
APOSOR54600-1GEA 79.9 EUR
APOSOR54600-1G
1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
1,3,4-oxadiazol-2-amine
Formula: C₂H₃N₃O
MW: 85,065 g/mol
Pto. de fusión: 153,3 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17677516
Núm. CAS: 3775-60-8
UN: 3259
ADR: 8,III