6-Bromobenzofuran
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Bromo-1-benzofuran
OR54601-1G OR54601-5G
APOSOR54601-1GEA 66.7 EUR
APOSOR54601-1G APOSOR54601-5G
6-Bromobenzofuran
6-Bromobenzofuran
Formula: C₈H₅BrO
MW: 197,029 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08669477
Núm. CAS: 128851-73-0