4-Bromobenzofuran
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54602-1G OR54602-250MG
APOSOR54602-1GEA 229 EUR
APOSOR54602-1G APOSOR54602-250MG
4-Bromobenzofuran
4-Bromobenzofuran
Formula: C₈H₅BrO
MW: 197,029 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09056755
Núm. CAS: 128868-60-0