4-(Trifluoromethyl)thiazole-2-carboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54614-1G OR54614-250MG
APOSOR54614-1GEA 1350 EUR
APOSOR54614-1G APOSOR54614-250MG
4-(Trifluoromethyl)thiazole-2-carboxaldehyde
4-(Trifluoromethyl)thiazole-2-carboxaldehyde
Formula: C₅H₂F₃NOS
MW: 181,136 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09909625
Núm. CAS: 354587-75-0