4-Amidinobenzoic acid hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Carbamimidoylbenzoic acid hydrochloride
OR54616-10G OR54616-1G OR54616-5G
APOSOR54616-10GEA 619 EUR
APOSOR54616-10G APOSOR54616-1G APOSOR54616-5G
4-Amidinobenzoic acid hydrochloride 97%
4-Amidinobenzoic acid hydrochloride
Formula: C₈H₈N₂O₂·ClH
MW: 200,622 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00269643
Núm. CAS: 42823-72-3