2-Chloro-3-nitroaniline 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR54620-100MG OR54620-250MG OR54620-1G
APOSOR54620-100MGEA 108 EUR
APOSOR54620-100MG APOSOR54620-250MG APOSOR54620-1G
2-Chloro-3-nitroaniline 95+%
2-Chloro-3-nitroaniline
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172,569 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00800473
Núm. CAS: 3970-41-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III