3,4-Dimethyloctane 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54624-1G OR54624-250MG
APOSOR54624-1GEA 348 EUR
APOSOR54624-1G APOSOR54624-250MG
3,4-Dimethyloctane 95%
3,4-Dimethyloctane
Formula: C₁₀H₂₂
MW: 142,282 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30534471
Núm. CAS: 15869-92-8
UN: 3295
ADR: 3,III