2,4-Dimethyloctane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54625-1G OR54625-250MG
APOSOR54625-1GEA 372 EUR
APOSOR54625-1G APOSOR54625-250MG
2,4-Dimethyloctane
2,4-Dimethyloctane
Formula: C₁₀H₂₂
MW: 142.282 g/mol
Pto. Ebullición: 152…153 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30534470
Núm. CAS: 4032-94-4
UN: 3295
ADR: 3 III