4-Bromo-2-chloro-5-iodophenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR54637-1G OR54637-250MG
APOSOR54637-1GEA 284 EUR
APOSOR54637-1G APOSOR54637-250MG
4-Bromo-2-chloro-5-iodophenol 95%
4-Bromo-2-chloro-5-iodophenol
Formula: C₆H₃BrClIO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31700577
Núm. CAS: 2092799-35-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III