Methyl 4-aminooxane-4-carboxylate hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl-4-aminotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate hydrochloride
OR54638-1G OR54638-5G
APOSOR54638-1GEA 102 EUR
APOSOR54638-1G APOSOR54638-5G
Methyl 4-aminooxane-4-carboxylate hydrochloride
Methyl 4-aminooxane-4-carboxylate hydrochloride
Formula: C₇H₁₃NO₃·ClH
MW: 195.644 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226845
Núm. CAS: 199330-66-0