Methyl 5-(bromomethyl)-2-methylbenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR54641-1G OR54641-250MG OR54641-5G
APOSOR54641-1GEA 603 EUR
APOSOR54641-1G APOSOR54641-250MG APOSOR54641-5G
Methyl 5-(bromomethyl)-2-methylbenzoate 95%
Methyl 5-(bromomethyl)-2-methylbenzoate
Formula: C₁₀H₁₁BrO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28148164
Núm. CAS: 501362-17-0
UN: 3261
ADR: 8,III